Magnesiumchlorid Hexahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Magnesium dichloride
12288.36
12288.A9
12288.36EA
59
EUR
12288.36
12288.A9
Magnesiumchlorid Hexahydrat ≥98%
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Purity: 98+%
CAS No.: 7791-18-6
Molecular Formula: MgCl2.6H2O
Formula Weight: 203.30 (95.22anhy)
Physical Form: Flake
Density: 1.570
Melting Point: 117° dec.
Merck Reference: 14,5662
MDL No.: MFCD00149781
Formel:
MgCl₂·6H₂O Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 117 °C (dec.) Dichte: 1.570 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149781 CAS-Nummer: 7791-18-6 EINECS: 232-094-6 Merck Index: 14,5662 |