Magnesiumchlorid Hexahydrat 99+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Magnesium dichloride
413415000 413410025
ACRO413415000EA 55 EUR
ACRO413415000 ACRO413410025
Magnesiumchlorid Hexahydrat 99+% ACS
Magnesiumchlorid Hexahydrat
Formel: MgCl₂·6H₂O
Siedepunkt: 1412 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149781
CAS-Nummer: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 102.0 %
Nitrate (NO3) ≤0.001 %
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Barium (Ba) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Manganese (Mn) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Strontium (Sr) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %