Calciumchlorid Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
5239.1
5239.2
ROTH5239.1EA
32.9
EUR
ROTH5239.1
ROTH5239.2
Calciumchlorid Dihydrat
Calciumchlorid Dihydrat
Formel:
CaCl₂·2H₂O Siedepunkt: 1600 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 176 °C Dichte: 1,85 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149613 CAS-Nummer: 10035-04-8 EINECS: 233-140-8 Merck Index: 13,01660 |