Calciumchlorid Dihydrat 99,0-105,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Calcium Chloride Dihydrate, Calcium dichloride
33296.36 33296.A3
33296.36EA 48.3 EUR
33296.36 33296.A3
Calciumchlorid Dihydrat 99,0-105,0% ACS
Calciumchlorid Dihydrat
Purity: 99.0-105.0% CAS No.: 10035-04-8 Molecular Formula: CaCl2.2H2O Formula Weight: 147.02 (110.99anhy) Physical Form: Powder Density: 0.835 Merck Reference: 14,1659 MDL No.: MFCD00149613
Formel: CaCl₂·2H₂O
Molekulargewicht: 147.01 g/mol
Siedepunkt: 1600
Schmelzpunkt: 176
Dichte: 0.835
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149613
CAS-Nummer: 10035-04-8
EINECS: 233-140-8
Merck Index: 14,1659