Bariumchlorid Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
21715.263EA 46.4 EUR
21715.263 21715.296
Bariumchlorid Dihydrat ≥99%, GPR RECTAPUR®
Bariumchlorid Dihydrat
Formel: BaCl₂·2H₂O
Siedepunkt: 1560 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 960 °C
Dichte: 3,86 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00971
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Insolubility in water Max. 0.05 %
Fe (Iron) Max. 10 ppm