Bariumchlorid Dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Barium dichloride
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01719.0500
1.01719.1000
1.01719.5000
1.01719.9050
1.01719.0500EA
63.92
EUR
1.01719.0500
1.01719.1000
1.01719.5000
1.01719.9050
Bariumchlorid Dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ACS, ISO zur Analyse, Supelco®
Bariumchlorid Dihydrat
Formel:
BaCl₂·2H₂O Molekulargewicht: 244.27 g/mol Siedepunkt: 1560 Schmelzpunkt: 960 Dichte: 3.86 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS-Nummer: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN-Nummer: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,00971 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 358 g/l (20 °C) (anhydrous substance) |
Melting Point | 963 °C (anhydrous substance) |
Molar Mass | 244.28 g/mol |
Bulk Density | 1200 - 1400 kg/m3 |
Boiling Point | 1560 °C (anhydrous substance) |
Density | 3.86 g/cm3 |
pH | 5.2 - 8.0 (50 g/l, H2O, 25 °C) |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic Materials |