Bariumchlorid Dihydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Barium dichloride
A12905.0B A12905.0I A12905.30
A12905.0BEA 57.8 EUR
A12905.0B A12905.0I A12905.30
Bariumchlorid Dihydrat ≥99%
Bariumchlorid Dihydrat
Purity: 99+% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molekulargewicht: 244.27 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: 113 °C (-2H₂O)
Dichte: 3.097
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,971