Bariumchlorid Dihydrat ACS

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Barium dichloride

12310.36 12310.A3
12310.36EA 41.8 EUR
12310.36 12310.A3
Bariumchlorid Dihydrat ACS
Bariumchlorid Dihydrat

CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Crystalline Density: 3.097 Odour: Odourless Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154

Formel: BaCl₂·2H₂O
Molekulargewicht: 244.27 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: 113 °C (-2H₂O)
Dichte: 3.097
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 233-788-1
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,971

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR