Bariumchlorid Dihydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Barium dichloride
10646.14 10646.22 10646.36
10646.14EA 83.1 EUR
10646.14 10646.22 10646.36
Bariumchlorid Dihydrat ≥99,997% (Metall-Basis), Puratronic®
Bariumchlorid Dihydrat
Purity: 99.997% CAS No.: 10326-27-9 Molecular Formula: BaCl2.2H2O Formula Weight: 244.28 (208.25anhy) Physical Form: Powder Density: 3.097 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 113° -2H2O Merck Reference: 14,971 UN No.: 1564 MDL No.: MFCD00149154
Formel: BaCl₂·2H₂O
Molekulargewicht: 244.27 g/mol
Siedepunkt: 1560
Schmelzpunkt: 113 °C (-2H₂O)
Dichte: 3.097
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149154
CAS-Nummer: 10326-27-9
EINECS: 600-412-6
UN-Nummer: 1564
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,971