Bariumchlorid Dihydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Barium dichloride
203130010
203135000
203130025
ACRO203130010EA
65.6
EUR
ACRO203130010
ACRO203135000
ACRO203130025
Bariumchlorid Dihydrat 99+% zur Analyse
Bariumchlorid Dihydrat
Formel:
BaCl₂·2H₂O Molekulargewicht: 244.27 g/mol Siedepunkt: 1560 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 962 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149154 CAS-Nummer: 10326-27-9 EINECS: 233-788-1 UN-Nummer: 1564 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,00971 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Titration Argentometric | ≥99.0 % |
Loss on drying | 14.0 % to 16.0 % (150°C) |
pH | 5.2 to 8.2 (5 % at 25°C) |
Calcium (Ca) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Potassium (K) | ≤25 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Strontium (Sr) | ≤1000 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |