Natriumwolframat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Tungstic acid sodium salt dihydrate, Sodium wolframate dihydrate, Sodium tungsten oxide dihydrate
72069-100G 72069-25G
SIAL72069-100GEA 183 EUR
SIAL72069-100G SIAL72069-25G
Natriumwolframat Dihydrat, Sigma-Aldrich®
Natriumwolframat Dihydrat
Formel: Na₂WO₄·2H₂O
Molekulargewicht: 329.85 g/mol
Schmelzpunkt: 100
Dichte: 3.23 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149190
CAS-Nummer: 10213-10-2
EINECS: 236-743-4
Merck Index: 12,08847