Natriumselenat Decahydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14239.14 14239.22
14239.14EA 116 EUR
14239.14 14239.22
Natriumselenat Decahydrat ≥99,9% (Metall-Basis)
Natriumselenat Decahydrat
Purity: 99.9% CAS No.: 10102-23-5 Molecular Formula: Na2SeO4.10H2O Formula Weight: 369.09 (188.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.600 Melting Point: 35° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,8671 UN No.: 2630 MDL No.: MFCD00149174
Formel: Na₂SeO₄·10H₂O
Molekulargewicht: 369.09 g/mol
Schmelzpunkt: 35 °C (Zers.)
Dichte: 1.600
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149174
CAS-Nummer: 10102-23-5
EINECS: 236-501-8
UN-Nummer: 2630
ADR: 6.1 I
Merck Index: 14,8671