Natriumhydrogensulfat Monohydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Sodium bisulphate monohydrate
28120.231EA 67.9 EUR
28120.231 28120.297
Natriumhydrogensulfat Monohydrat ≥99%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriumhydrogensulfat Monohydrat
Formel: NaHSO₄·H₂O
Molekulargewicht: 138.08 g/mol
Schmelzpunkt: 183
Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149210
CAS-Nummer: 10034-88-5
EINECS: 231-665-7
UN-Nummer: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08658
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm