Natriumsulfat Decahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.06642.2500 1.06642.9025
1.06642.2500EA 468 EUR
1.06642.2500 1.06642.9025
Natriumsulfat Decahydrat, EMPROVE® ESSENTIAL BP, Ph. Eur., USP, reinst suitable for use as excipient, SAFC®
Natriumsulfat Decahydrat
Formel: Na₂SO₄·10H₂O
Molekulargewicht: 322.2 g/mol
Siedepunkt: 1429
Schmelzpunkt: 32.4
Dichte: 1.464 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149189
CAS-Nummer: 7727-73-3
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 13,08755