Lithiumsulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
62612-100G 62612-500G
SIAL62612-100GEA 92 EUR
SIAL62612-100G SIAL62612-500G
Lithiumsulfat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lithiumsulfat Monohydrat
Formel: Li₂SO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 120 °C
Dichte: 2.05 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149766
CAS-Nummer: 10102-25-7
EINECS: 233-820-4