Natriumthiosulfat Pentahydrat
Lieferant: Roth Carl
8649.1 8649.2
ROTH8649.1EA 21.6 EUR
ROTH8649.1 ROTH8649.2
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844