Natriumthiosulfat Pentahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06516.0500 1.06516.1000 1.06516.5000 1.06516.9025
1.06516.0500EA 52 EUR
1.06516.0500 1.06516.1000 1.06516.5000 1.06516.9025
Natriumthiosulfat Pentahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Natriumthiosulfat Pentahydrat
Formel: Na₂S₂O₃.5H₂O
Schmelzpunkt: 48 °C
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149186
CAS-Nummer: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 701 g/l (20 °C)
Melting Point 48 °C
Molar Mass 248.21 g/mol
Bulk Density 1000 kg/m3
Density 1.74 g/cm3 (20 °C)
pH 6.0 - 7.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)