Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phosphoric acid (sodium hydrate), Sodium phosphate monobasic dihydrate, Sodium dihydrogen orthophosphate dihydrate
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.06342.0250
1.06342.1000
1.06342.2500
1.06342.0250EA
26.6
EUR
1.06342.0250
1.06342.1000
1.06342.2500
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Natriumdihydrogenphosphat Dihydrat
Formel:
NaH₂PO₄·2H₂O Siedepunkt: ∼650 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 60 °C Dichte: 1.91 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149209 CAS-Nummer: 13472-35-0 EINECS: 231-449-2 REACH-Nummer: 01-2119489796-13 Merck Index: 12,08806 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 850 g/l (20 °C) |
Melting Point | 60 °C |
Molar Mass | 156.02 g/mol |
Bulk Density | 1000 kg/m3 |
Density | 1.915 g/cm3 (20 °C) |
pH | 4.5 (12 g/l, H2O, 25 °C) |