Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
567549-1 567549-250
567549-1EA 293 EUR
567549-1 567549-250
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat, Millipore®
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel: NaH₂PO₄·H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C
Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149208
CAS-Nummer: 10049-21-5
EINECS: 231-449-2
Merck Index: 13,08734
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4e3b73d9200cc18a9423c5b98ad4affbd4aca8a&vid=a46f80a2f4b075e731486341a7be9b01c444a160&prid=web&clid=SAPDAM