Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98+% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
424390025
424390250
424395000
424390100
ACRO424390025EA
168
EUR
ACRO424390025
ACRO424390250
ACRO424395000
ACRO424390100
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat 98+% ACS
Natriumdihydrogenphosphat Monohydrat
Formel:
NaH₂PO₄·H₂O Dichte: 2,04 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149208 CAS-Nummer: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 Merck Index: 13,08734 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Semitransparent white Crystalline powder or crystals |
pH | 4.1 to 4.5 (5 % solution at 25.0°C) |
Titration with NaOH | 98.0 to 102.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤30 ppm |
Calcium (Ca) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤10 ppm |
Potassium (K) | ≤100 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |