di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Sodium hydrogen phosphate heptahydrate, Sodium monohydrogen phosphate heptahydrate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06575.1000
1.06575.9025
1.06575.1000EA
87.7
EUR
1.06575.1000
1.06575.9025
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat, EMSURE® ACS zur Analyse, Supelco®
di-Natriumhydrogenphosphat Heptahydrat
Formel:
HNa₂O₄P·7H₂O Molekulargewicht: 268.07 g/mol Schmelzpunkt: 48 Dichte: 1.7 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149180 CAS-Nummer: 7782-85-6 EINECS: 231-448-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) | 98.0 - 102.0 % |
Identity | passes test |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
pH-value (5 %; water, 25 °C) | 8.7 - 9.3 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Heavy metals (ACS) | ≤ 0.001 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
Corresponds to ACS |