di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
sec-Sodium phosphate, Sodium monohydrogen phosphate dihydrate, Sodium hydrogenphosphate dihydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate, Sodium phosphate dibasic dihydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sorensen's salt
4984.1
4984.2
4984.3
ROTH4984.1EA
54.6
EUR
ROTH4984.1
ROTH4984.2
ROTH4984.3
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel:
Na₂HPO₄·2H₂O Molekulargewicht: 177.99 g/mol Schmelzpunkt: 92.5 Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149182 CAS-Nummer: 10028-24-7 EINECS: 231-448-7 |