di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,5% (durch Acidimetrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
sec-Sodium phosphate, Sodium monohydrogen phosphate dihydrate, Sodium hydrogenphosphate dihydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dihydrate, Sodium phosphate dibasic dihydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sorensen's salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06580.0500
1.06580.1000
1.06580.5000
1.06580.9050
1.06580.9025
1.06580.0500EA
39.26
EUR
1.06580.0500
1.06580.1000
1.06580.5000
1.06580.9050
1.06580.9025
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat ≥99,5% (durch Acidimetrie), EMSURE® zur Analyse, Supelco®
di-Natriumhydrogenphosphat Dihydrat
Formel:
Na₂HPO₄·2H₂O Molekulargewicht: 177.99 g/mol Schmelzpunkt: 92.5 Dichte: 2.1 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149182 CAS-Nummer: 10028-24-7 EINECS: 231-448-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (acidimetric) | ≥ 99.5 % |
Identity | passes test |
pH-value (5 %; water) | 9.0 - 9.2 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.001 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤ 0.001 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.0003 % |
Fe (Iron) | ≤ 0.001 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |