di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
71649-1KG
71649-500G
SIAL71649-1KGEA
152
EUR
SIAL71649-1KG
SIAL71649-500G
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat, Sigma-Aldrich®
di-Natriumhydrogenphosphat Dodecahydrat
Formel:
Na₂HPO₄·12H₂O Molekulargewicht: 358.14 g/mol Schmelzpunkt: 35 Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149181 CAS-Nummer: 10039-32-4 EINECS: 231-448-7 Merck Index: 13,08733 |