tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Sodium Phosphate tribasic 12-Hydrate, Sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
A15713.0C A15713.0E A15713.36
A15713.0CEA 273 EUR
A15713.0C A15713.0E A15713.36
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat ≥97%
tri-Natriumphosphat Dodecahydrat
Purity: 97% CAS No.: 10101-89-0 Molecular Formula: Na3O4P.12H2O Formula Weight: 380.12 (163.94anhy) Odour: Odourless pH: 12 Melting Point: ca 75° dec. Merck Reference: 14,8662 UN No.: 3262 MDL No.: MFCD00149198
Formel: Na₃PO₄·12H₂O
Molekulargewicht: 380.12 g/mol
Schmelzpunkt: ∼75 °C (Zers.)
Dichte: 1.62
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149198
CAS-Nummer: 10101-89-0
EINECS: 231-509-8
ADR: 8 III
REACH-Nummer: 01-2119489800-32-xxxx
Merck Index: 13,08736