tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
T883.1 T883.2
ROTHT883.1EA 0 EUR
ROTHT883.1 ROTHT883.2
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Formel: Na₄P₂O₇·10H₂O
Molekulargewicht: 446.06 g/mol
Schmelzpunkt: 990
Dichte: 1.82 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149200
CAS-Nummer: 13472-36-1
EINECS: 231-767-1