tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium pyrophosphate decahydrate, tetra-Sodium pyrophosphate decahydrate, Sodium pyrophosphate tetrabasic decahydrate, TSPP
0269.1
0269.2
0269.3
ROTH0269.1EA
0
EUR
ROTH0269.1
ROTH0269.2
ROTH0269.3
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
tetra-Natriumdiphosphat Decahydrat
Formel:
Na₄P₂O₇·10H₂O Molekulargewicht: 446.06 g/mol Schmelzpunkt: 990 Dichte: 1.82 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149200 CAS-Nummer: 13472-36-1 EINECS: 231-767-1 |