Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
27937.236EA
203
EUR
27937.236
27937.290
Natriummolybdat(VI) Dihydrat ≥99,5%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Natriummolybdat(VI) Dihydrat
Formel:
Na₂MoO₄·2H₂O Schmelzpunkt: 687 °C Dichte: 3.28 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149170 CAS-Nummer: 10102-40-6 EINECS: 231-551-7 Merck Index: 13,08718 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 99.5 % |
pH (20°C; 5 %) | 7 - 10 |
Cl (Chloride) | Max. 50 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 10 ppm |
NO3 (Nitrate) | Max. 100 ppm |
PO4 + AsO4 + SiO4 (as PO4) | Max. 10 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 50 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |
Pb (Lead) | Max. 10 ppm |