Natriumdichromat Dihydrat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L14890.22 L14890.36 AB171629.0100 L14890.PG
L14890.22EA 26.1 EUR
L14890.22 L14890.36 ABCRAB171629.0100 L14890.PG
Natriumdichromat Dihydrat 98%
Natriumdichromat Dihydrat
Purity: 99% CAS No.: 7789-12-0 Molecular Formula: Cr2Na2O7.2H2O Formula Weight: 298.00 (261.97anhy) Odour: Odourless Melting Point: 100° -2H2O UN No.: 3087 MDL No.: MFCD00149166
Formel: Na₂Cr₂O₇·2H₂O
Schmelzpunkt: 100 °C (-2H₂O)
Dichte: 2.348
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149166
CAS-Nummer: 7789-12-0
EINECS: 234-190-3
UN-Nummer: 3087
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,8609