Natriumperchlorat Monohydrat ≥99,0% für die HPLC, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Perchloric acid sodium salt
89152-250G
89152-50G
89152-250GEA
213.68
EUR
89152-250G
89152-50G
Natriumperchlorat Monohydrat ≥99,0% für die HPLC, Fluka™
Natriumperchlorat Monohydrat
Formel:
NaClO₄·H₂O Molekulargewicht: 140.46 g/mol Siedepunkt: Zers. (beim Erhitzen) Schmelzpunkt: 469 °C (wasserfrei) Dichte: 2.02 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149164 CAS-Nummer: 7791-07-3 EINECS: 231-511-9 UN-Nummer: 1502 ADR: 5.1 II Merck Index: 12,08798 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 99.0 - 101.0 % |
Solution 5% in H₂O | complying |
pH (5 %, 25 °C) | 5.0 - 8.0 |
Absorbance at 210 nm | Max. 0.1 |
Absorbance at 220 nm | Max. 0.05 |
Absorbance at 230 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 240 nm | Max. 0.02 |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |