Natriumcarbonat-Decahydrat
Lieferant: Roth Carl
Achtung
Synonyme: Soda
K303.1 K303.2
ROTHK303.1EA 97.8 EUR
ROTHK303.1 ROTHK303.2
Natriumcarbonat-Decahydrat
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molekulargewicht: 286.14 g/mol
Schmelzpunkt: 33
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8