Natriumcarbonat-Decahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
1.06391.1000EA 49.98 EUR
1.06391.1000 1.06391.5000 1.06391.9025
Natriumcarbonat-Decahydrat, EMSURE® Reag. Ph. Eur., ISO zur Analyse, Supelco®
Natriumcarbonat-Decahydrat
Formel: Na₂CO₃·10H₂O
Molekulargewicht: 286.14 g/mol
Schmelzpunkt: 33
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149178
CAS-Nummer: 6132-02-1
EINECS: 207-838-8
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 210 g/l (20 °C)
Melting Point 33 °C Elimination of water of crystallisation
Molar Mass 286.14 g/mol
Bulk Density 700 - 900 kg/m3
Density 1.44 g/cm3 (20 °C)
pH 11 - 12 (50 g/l, H2O, 25 °C)