Natriumcarbonat Monohydrat ≥85%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Sodium carbonate hydrous, Soda monohydrate
14108.A1 14108.A7
14108.A1EA 48.7 EUR
14108.A1 14108.A7
Natriumcarbonat Monohydrat ≥85%
Natriumcarbonat Monohydrat
Purity: 85% min CAS No.: 5968-11-6 Molecular Formula: Na2CO3.H2O Formula Weight: 124.01 (105.99anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.250 Appearance: Colourless to white Odour: Odourless Melting Point: 100° -H2O Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol Merck Reference: 14,8596 MDL No.: MFCD00149177
Formel: Na₂CO₃·1H₂O
Molekulargewicht: 124.00 g/mol
Schmelzpunkt: 100 °C (-H₂O)
Dichte: 2.250
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149177
CAS-Nummer: 5968-11-6
EINECS: 207-838-8