di-Natriumtetraborat Decahydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Borax tetra, Sodium tetraborate decahydrate, Sodium Borate decahydrate
A16176.0C
A16176.0E
A16176.36
A16176.0CEA
300
EUR
A16176.0C
A16176.0E
A16176.36
di-Natriumtetraborat Decahydrat ≥99%
di-Natriumtetraborat Decahydrat
Purity: 99+%
CAS No.: 1303-96-4
Molecular Formula: B4Na2O7.10H2O
Formula Weight: 381.37 (201.22anhy)
Odour: Odourless
pH: 9,24
Melting Point: 75°
Merck Reference: 14,8590
MDL No.: MFCD00149193
Formel:
Na₂B₄O₇·10H₂O Molekulargewicht: 381.37 g/mol Siedepunkt: 320 Schmelzpunkt: 75 Dichte: 1.73 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149193 CAS-Nummer: 1303-96-4 EINECS: 215-540-4 REACH-Nummer: 01-2119490790-32 Merck Index: 13,08662 |