Citronensäure Monohydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
20278.298EA 45.7 EUR
20278.298 20278.367 20278.460
Citronensäure Monohydrat ≥98%, TECHNICAL
Citronensäure Monohydrat
Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Molekulargewicht: 210.14 g/mol
Schmelzpunkt: 135…152 °C
Dichte: 1.552 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 173.9 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %