Citronensäure Monohydrat 99-102% ACS
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid, 2-Hydroxy-1,2,3-propanetricarboxilic acid
0908-2.5KGEA
299
EUR
0908-2.5KG
0908-500G
Citronensäure Monohydrat 99-102% ACS
Citronensäure Monohydrat
Formel:
C₆H₈O₇.H₂O Molekulargewicht: 210.14 g/mol Schmelzpunkt: 135…152 °C Dichte: 1.552 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 173.9 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149972 CAS-Nummer: 5949-29-1 EINECS: 201-069-1 Merck Index: 13,02350 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Carbonizable Substances | Pass |
Chloride | ≤0.001% |
Insolubles | ≤0.005% |
Iron | ≤3 ppm |
Lead | ≤2 ppm |
Oxalate test | Pass |
Phosphate | ≤0.001% |
Purity | 99 - 102% |
Residue after ignition | ≤0.02% |
Sulphfur compounds (as SO4) | ≤0.002% |