Blei(II)acetat Trihydrat
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
1.07372.1000 1.07372.5000 1.07372.9050
1.07372.1000EA 63.2 EUR
1.07372.1000 1.07372.5000 1.07372.9050
Blei(II)acetat Trihydrat
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Molekulargewicht: 379.34 g/mol
Siedepunkt: 280
Schmelzpunkt: 75
Dichte: 2.55 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN-Nummer: 1616
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM