Blei(II)acetat Trihydrat 99,0-103,0% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Purity: 99.0-103.0%
CAS No.: 6080-56-4
Molecular Formula: Pb(OOCCH3)2.3H2O
Formula Weight: 379.33 (325.28anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.55
Melting Point: 75°
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, and glycerol
Beilstein Reference: 3730298
Merck Reference: 14,5397
UN No.: 1616
MDL No.: MFCD00150023
Formel:
(H₃CCOO)₂Pb·3H₂O Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 75 °C Dichte: 2,55 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00150023 CAS-Nummer: 6080-56-4 EINECS: 206-104-4 UN-Nummer: 1616 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,5397 |