Blei(II)acetat Trihydrat 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Acetic acid lead (II) salt trihydrate, Lead diacetate trihydrate
201750250 201755000 201750025
ACRO201750250EA 34 EUR
ACRO201750250 ACRO201755000 ACRO201750025
Blei(II)acetat Trihydrat 99+% zur Analyse
Blei(II)acetat Trihydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Pb·3H₂O
Siedepunkt: 280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 75 °C
Dichte: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150023
CAS-Nummer: 6080-56-4
EINECS: 206-104-4
UN-Nummer: 1616
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05415
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=351511a44fbb598a2d7fa1fa4ab395427b6168f1&vid=67e858e5f0dc4d04dd796541b3c0ad5aa73f8dc8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 99.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrate (NO3) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Potassium (K) ≤50 ppm
Sodium (Na) ≤50 ppm