Schwefelsäure 2 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
198156FEA 207 EUR
198156F 198154D
Schwefelsäure 2 mol/l (4 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molekulargewicht: 98.08 g/mol
Siedepunkt: 330
Schmelzpunkt: 10.38
Dichte: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN-Nummer: 2796
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 1.998 - 2.002 mol/l
NIST traceable Confirmed