Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
30143.291EA
35.8
EUR
30143.291
30143.405
Schwefelsäure 0.25 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel:
H₂SO₄ Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064589 CAS-Nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN-Nummer: 3264 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exact) | 0.2495 - 0.2505 mol/l |
NIST rückführbar | Bestätigt |