Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
30145.297EA 36.2 EUR
30145.297 30145.402
Schwefelsäure 0.1 mol/l (0.2 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Dichte: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN-Nummer: 2796
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20 °C; realer Wert 0,2% Exact) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt