Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
K022.1
K022.2
ROTHK022.1EA
24.7
EUR
ROTHK022.1
ROTHK022.2
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molekulargewicht: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 48 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |