Natriumthiosulfat 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Synonyme: Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
35245-1LEA 40.86 EUR
35245-1L 35245-10L-VP 35245-5L-VP 35245-6X1L
Natriumthiosulfat 0.1 M Na2S2O3 (0.1N) in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung, Fluka™
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Molekulargewicht: 158.11 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1.013 hPa)
Schmelzpunkt: 48
Dichte: 1.0 g/cm³
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Factor 0.999 - 1.001