Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme:
Sodiumthiosulphate, Sodium hyposulphite, Antichlor, di-Sodium thiosulphate
7101.1000EA
94.6
EUR
7101.1000
7101.9010
7101.9020
Natriumthiosulfat 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Natriumthiosulfat
Formel:
Na₂S₂O₃ Molekulargewicht: 158.11 g/mol Siedepunkt: 100 Schmelzpunkt: 48 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003499 CAS-Nummer: 7772-98-7 EINECS: 231-867-5 Merck Index: 12,08844 |
Spezifikation Testergebnisse
Titer (mol/l) | 0.0997 - 0.1003 |
Trace Impurities (in ppm) | |
Heavy Metals (as Pb) | max. 1 |
Sulfate and Sulfite (as SO4) | max. 50 |