Natriumthiosulfat Standardlösung 0.1 mol/l (0.1 N) in Wasser
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
124270010 124270025 124270250
ACRO124270010EA 39.5 EUR
ACRO124270010 ACRO124270025 ACRO124270250
Natriumthiosulfat Standardlösung 0.1 mol/l (0.1 N) in Wasser
Natriumthiosulfat
Formel: Na₂S₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Titration Iodimetric 0.0950 to 0.1050 N (20°C)
Assay ≥90 % (DAC)
Loss on drying ≤10.0 %
Molecular weight 600000 to 800000 Da
Viscosity 50 to 200 mPa.s
Ash ≤1.5 %