Natriumthiosulfat standardisierte Lösung 0.01 N in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
35643.K2 35643.M4
35643.K2EA 38 EUR
35643.K2 35643.M4
Natriumthiosulfat standardisierte Lösung 0.01 N in wässriger Lösung
Natriumthiosulfat
CAS No.: 7772-98-7 Molecular Formula: Na2O3S2 Formula Weight: 158.10 Physical Form: Liquid MDL No.: MFCD00003499
Formel: Na₂S₂O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003499
CAS-Nummer: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5