Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
31624.290EA 79.2 EUR
31624.290 31624.320
Natriumhydroxid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,186 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN-Nummer: 1824
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 4.99 - 5.01 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt