Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Caustic soda
31951.290EA
19.8
EUR
31951.290
31951.370
31951.404
Natriumhydroxid 0.5 mol/l (0.5 N) in wässriger Lösung, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molekulargewicht: 40 g/mol Siedepunkt: >105 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 323 Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN-Nummer: 1824 ADR: 8 III Merck Index: 14,08627 |
Spezifikation Testergebnisse
NIST traceable | Confirmed |
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) | 0.499 - 0.501 mol/l |