Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
30110.264EA 91.6 EUR
30110.264 30110.297 30110.320
Perchlorsäure 0.1 mol/l (0.1 N) in wasserfreier Essigsäure, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. volumetrische Lösung
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Molekulargewicht: 100.46 g/mol
Siedepunkt: 120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: -101
Dichte: 1.050 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 40 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN-Nummer: 2920
ADR: 8 (3) II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Titer (20°C; real value 0.5 % accuracy) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST traceable Confirmed